cis-2,3-Epoxybutan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
307870050 307870010
ACRO307870050EA 123 EUR
ACRO307870050 ACRO307870010
cis-2,3-Epoxybutan 97%
cis-2,3-Epoxybutane
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 60…61 °C
Schmelzpunkt: 84…83 °C
Dichte: 0,826 g/cm³
Flammpunkt: –21,7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005128
CAS-Nummer: 1758-33-4
UN: 3271
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.5 %
GC ≥96.0 % (corrected for H2O)