N-Methylpropylamin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Methyl-1-propylamine
314690050
314690250
ACRO314690050EA
67.4
EUR
ACRO314690050
ACRO314690250
N-Methylpropylamin 96%
N-Methylpropylamin
Formel:
C₄H₁₁N Molecular Weight: 73.14 g/mol Siedepunkt: 61…63 °C (760 mmHg) Dichte: 0.71 g/cm³ Flammpunkt: <–34 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009361 CAS-Nummer: 627-35-0 UN: 2733 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3890 to 1.3940 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...