N,N'-Dimethyl-1,3-propandiamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N1,N3-Dimethylpropane-1,3-diamine, N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
314830050 314830250
ACRO314830050EA 87.4 EUR
ACRO314830050 ACRO314830250
N,N'-Dimethyl-1,3-propandiamin 97%
N,N'-Dimethyl-1,3-propandiamin
Formel: C₅H₁₄N₂
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 145 °C
Dichte: 0,81 g/cm³
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008292
CAS-Nummer: 111-33-1
EINECS: 203-859-1
UN: 2733
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %