Pentaethylenglycol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol
350730050 350730250
ACRO350730050EA 124 EUR
ACRO350730050 ACRO350730250
Pentaethylenglycol 98%
Pentaethylenglycol
Formel: C₁₀H₂₂O₆
Molecular Weight: 238,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002878
CAS-Nummer: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %