2-Bromethylethylether 90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
367400250
367401000
ACRO367400250EA
63.8
EUR
ACRO367400250
ACRO367401000
2-Bromethylethylether 90%
2-Bromethylethylether
Formel:
C₄H₉BrO Molecular Weight: 153,02 g/mol Siedepunkt: 125…127 °C Dichte: 1,357 g/cm³ Flammpunkt: 21 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00000237 CAS-Nummer: 592-55-2 EINECS: 209-763-6 UN: 2340 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4435 to 1.4515 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...