(Triisopropylsilyl)acetylen 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethynyltriisopropylsilane
368740050
368740250
ACRO368740050EA
104
EUR
ACRO368740050
ACRO368740250
(Triisopropylsilyl)acetylen 97%
(Triisopropylsilyl)acetylen
Formel:
C₁₁H₂₂Si Molecular Weight: 182,38 g/mol Siedepunkt: 50…52 °C (6 mmHg) Flammpunkt: 56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075452 CAS-Nummer: 89343-06-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4515 to 1.4535 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |