Aminoguanidin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Aminoguanidine HCl, Aminoguanidine Hydrochloride, Guanylhydrazine hydrochloride
368910250 368911000
ACRO368910250EA 56.1 EUR
ACRO368910250 ACRO368911000
Aminoguanidin Hydrochlorid 98%
Aminoguanidin Hydrochlorid
Formel: CH₇ClN₄
Molecular Weight: 110.55 g/mol
Schmelzpunkt: >160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039074
CAS-Nummer: 1937-19-5
EINECS: 217-707-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥160 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %