(±)-β-Aminophenethylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
374280010 374280050
ACRO374280010EA 29.3 EUR
ACRO374280010 ACRO374280050
(±)-β-Aminophenethylalkohol 98%
(±)-β-Aminophenethylalkohol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 261 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130145
CAS-Nummer: 7568-92-5
UN: 3263
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %