4-Nitrobenzylchlorformiat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Nitrobenzyl carbonochloridate
376040050 376040250
ACRO376040050EA 49.9 EUR
ACRO376040050 ACRO376040250
4-Nitrobenzylchlorformiat 95%
4-Nitrobenzylchlorformiat
Formel: C₈H₆ClNO₄
Molecular Weight: 215,59 g/mol
Schmelzpunkt: 32 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007375
CAS-Nummer: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
UN: 2923
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to beige Solid and/or chunks or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 36 °C
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)