(tert-Butyldimethylsilyl)acetylen 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
381300010 381300050
ACRO381300010EA 66.6 EUR
ACRO381300010 ACRO381300050
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylen 97%
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylen
Formel: C₈H₁₆Si
Molecular Weight: 140,3 g/mol
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191877
CAS-Nummer: 86318-61-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %