4-Hydrazinobenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
411790250 411791000 411790050
ACRO411790250EA 83.5 EUR
ACRO411790250 ACRO411791000 ACRO411790050
4-Hydrazinobenzoesäure 98%
4-Hydrazinobenzoic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007581
CAS-Nummer: 619-67-0
EINECS: 210-609-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Assay ≥97.5 %