Phosphinsäure (Hypophosphorige Säure, Unterphosphorige Säure) 50% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
14142.18 14142.36 14142.57
14142.18EA 51.2 EUR
14142.18 14142.36 14142.57
Phosphinsäure (Hypophosphorige Säure, Unterphosphorige Säure) 50% (w/w) in wässriger Lösung
Phosphinsäure (Hypophosphorige Säure, Unterphosphorige Säure)
CAS No.: 6303-21-5 Molecular Formula: H3O2P Formula Weight: 66.00 Physical Form: Liquid Density: 1.225 Appearance: Colourless Odour: Pungent UN No.: 3264 MDL No.: MFCD02183592
Formel: H₃O₂P
Molecular Weight: 66 g/mol
Dichte: 1,225
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02183592
CAS-Nummer: 6303-21-5
EINECS: 228-601-5
UN: 3264
ADR: 8,II