1,4-Butandioldiacrylat ≥99% (reaktive Ester) stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ)
32780.06 32780.14 32780.22
32780.06EA 30.2 EUR
32780.06 32780.14 32780.22
1,4-Butandioldiacrylat ≥99% (reaktive Ester) stabilisiert
1,4-Butandioldiacrylat
Stabilized with 50-105 ppm hydroquinone
Purity: 99+% CAS No.: 1070-70-8 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.22 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.051 Refractive Index: 1.4560 Appearance: Colourless Odour: Pleasant Boiling Point: 83°/0.3mm Beilstein Reference: 1777487 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00014940
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Molecular Weight: 198.22 g/mol
Siedepunkt: 83 °C (0.3 mmHg)
Dichte: 1.051
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014940
CAS-Nummer: 1070-70-8
EINECS: 213-979-6
UN: 1760
ADR: 8 III