Ammoniaklösung standardisierte Lösung 5.0 N
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumhydroxid, Ammoniak
35577.K2
35577.K7
35577.K2EA
77.3
EUR
35577.K2
35577.K7
Ammoniaklösung standardisierte Lösung 5.0 N
Ammoniaklösung
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: H5NO
Formula Weight: 35.05
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
UN No.: 2672
MDL No.: MFCD00066650
Formel:
NH₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066650 CAS-Nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |