Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
unter Argon abgefüllt
40386.04
40386.09
40386.18
40386.04EA
27.8
EUR
40386.04
40386.09
40386.18
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid ≥99%
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid
Purity: 99+%
CAS No.: 1271-19-8
Molecular Formula: C10H10Cl2Ti
Formula Weight: 249.00
Physical Form: Crystalline, Packaged under argon
Density: 1.60
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: ca 285° dec.
Merck Reference: 14,9482
MDL No.: MFCD00003723
Formel:
C₁₀H₁₀Cl₂Ti Molecular Weight: 248.97 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 285 °C (Zers.) Dichte: 1.60 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003723 CAS-Nummer: 1271-19-8 EINECS: 215-035-9 UN: 3261 ADR: 8 II Merck Index: 14,9482 |