Methacrolein ≥96% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Acrolein
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ)
43124.AC 43124.AA
43124.ACEA 241 EUR
43124.AC 43124.AA
Methacrolein ≥96% stabilisiert
Methacrolein
Stabilized with hydroquinone
Purity: 96% CAS No.: 78-85-3 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Flash Point: -15°(5°F) Physical Form: Liquid Density: 0.847 Refractive Index: 1.4150 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Pale yellow Odour: Pungent Melting Point: -81° Boiling Point: 69-70° UN No.: 2396 MDL No.: MFCD00006974
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70,09 g/mol
Siedepunkt: 69…70 °C
Schmelzpunkt: –81 °C
Dichte: 0,847
Flammpunkt: –15 °C (5 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006974
CAS-Nummer: 78-85-3
EINECS: 201-150-1
UN: 2396
ADR: 3,II