Quecksilber(II)trifluoracetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
88132.06
88132.14
88132.06EA
49
EUR
88132.06
88132.14
Quecksilber(II)trifluoracetat ≥98%
Quecksilber(II)trifluoracetat
Purity: 98+%
CAS No.: 13257-51-7
Molecular Formula: C4F6HgO4
Formula Weight: 426.62
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 167-169°
Beilstein Reference: 3633860
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00013201
Formel:
C₄F₆HgO₄ Molecular Weight: 426,62 g/mol Schmelzpunkt: 167…169 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013201 CAS-Nummer: 13257-51-7 EINECS: 236-250-4 UN: 2025 ADR: 6.1,II |