Pentaethylenglycol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol
A10133.09
A10133.18
A10133.30
A10133.09EA
124
EUR
A10133.09
A10133.18
A10133.30
Pentaethylenglycol ≥98%
Pentaethylenglycol
Purity: 98+%
CAS No.: 4792-15-8
Molecular Formula: H(OCH2CH2)5OH
Formula Weight: 238.28
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₂₂O₆ Molecular Weight: 238,28 g/mol Siedepunkt: 338…340 °C Dichte: 1,126 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002878 CAS-Nummer: 4792-15-8 EINECS: 225-341-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...