Methyl-6-chlornicotinat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 6-chloronicotinate
A10396.06 A10396.14
A10396.06EA 48.3 EUR
A10396.06 A10396.14
Methyl-6-chlornicotinat ≥98%
Methyl-6-chlornicotinat
Purity: 98% CAS No.: 73781-91-6 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 83-88° Beilstein Reference: 128648
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Schmelzpunkt: 83…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023420
CAS-Nummer: 73781-91-6