3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
A11161.0E
A11161.22
A11161.36
A11161.0EEA
214
EUR
A11161.0E
A11161.22
A11161.36
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on ≥98%
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on
Purity: 98+%
CAS No.: 89-25-8
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Odour: Odourless
Melting Point: 127-131°
Boiling Point: 191°/17mm
Beilstein Reference: 609575
Merck Reference: 14,6713
MDL No.: MFCD00003138
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Molecular Weight: 174,2 g/mol Siedepunkt: 191 °C (17 mmHg) Schmelzpunkt: 127…131 °C Dichte: 1,120 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003138 CAS-Nummer: 89-25-8 EINECS: 201-891-0 Merck Index: 14,6713 |