Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
A11456.09 A11456.18 A11456.30
A11456.09EA 42.9 EUR
A11456.09 A11456.18 A11456.30
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid ≥97%
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid
Purity: 97% CAS No.: 1271-19-8 Molecular Formula: C10H10Cl2Ti Formula Weight: 249.00 Odour: Odourless Melting Point: ca 285° dec. MDL No.: MFCD00003723
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Molecular Weight: 248.97 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 285 °C (Zers.)
Dichte: 1.60
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003723
CAS-Nummer: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
UN: 3261
ADR: 8 II