Indiumarsenid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
22651.04 22651.09
22651.04EA 94.7 EUR
22651.04 22651.09
Indiumarsenid ≥99% (Metall-Basis)
Indiumarsenid
Purity: 99% CAS No.: 1303-11-3 Molecular Formula: AsIn Formula Weight: 189.74 Physical Form: 5mm & Down Pieces Odour: Odourless Merck Reference: 14,4949 UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00016144
In semiconductor electronics
Formel: AsIn
Schmelzpunkt: 936 °C
Dichte: 5,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016144
CAS-Nummer: 1303-11-3
EINECS: 215-115-3
UN: 1557
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4949