3-Methyl-1-phenyl-2-phospholen-1-oxid ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1H-phosphole 1-oxide
A11792.06 A11792.14 A11792.22
A11792.06EA 76 EUR
A11792.06 A11792.14 A11792.22
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholen-1-oxid ≥94%
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholen-1-oxid
Purity: 94% CAS No.: 707-61-9 Molecular Formula: C11H13OP Formula Weight: 192.19 Odour: Unpleasant Melting Point: 60-65° Boiling Point: 173-174°/0.7mm Beilstein Reference: 609223 MDL No.: MFCD00014518
Formel: C₁₁H₁₃OP
Molecular Weight: 192,2 g/mol
Siedepunkt: 173…174 °C (0,7 mmHg)
Schmelzpunkt: 60…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014518
CAS-Nummer: 707-61-9
EINECS: 211-901-5