Bis(trimethylsilyl)acetylen ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A11960.09
A11960.18
A11960.30
A11960.09EA
57.6
EUR
A11960.09
A11960.18
A11960.30
Bis(trimethylsilyl)acetylen ≥99%
Bis(trimethylsilyl)acetylen
Purity: 99%
CAS No.: 14630-40-1
Molecular Formula: C8H18Si2
Formula Weight: 170.40
Flash Point: 2°(35°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: 20-24°
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 906870
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008276
Formel:
C₈H₁₈Si₂ Molecular Weight: 170,4 g/mol Siedepunkt: 134…136 °C Schmelzpunkt: 20…24 °C Dichte: 0,770 Flammpunkt: 2 °C (35 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008276 CAS-Nummer: 14630-40-1 EINECS: 238-671-9 ADR: 3,III |