Palladium 10% auf Kohlenstoff, trocken verwendbar als Katalysator Type 487
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A12012.04 A12012.06 A12012.09 A12012.14 A12012.18
A12012.04EA 103 EUR
A12012.04 A12012.06 A12012.09 A12012.14 A12012.18
Palladium 10% auf Kohlenstoff, trocken verwendbar als Katalysator Type 487
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Merck Reference: 14,6989 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Molecular Weight: 106,420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,6989