1,1'-Dimethylferrocen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A12175.03
A12175.06
A12175.14
A12175.03EA
25.4
EUR
A12175.03
A12175.06
A12175.14
1,1'-Dimethylferrocen ≥97%
1,1'-Dimethylferrocen
Purity: 97%
CAS No.: 1291-47-0
Molecular Formula: C12H14Fe
Formula Weight: 214.09
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 36-41°
MDL No.: MFCD00001425
Formel:
C₁₂H₁₄Fe Molecular Weight: 214.09 g/mol Schmelzpunkt: 36…41 °C Flammpunkt: 108 °C (226 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001425 CAS-Nummer: 1291-47-0 EINECS: 215-067-3 |