Cyanacetamid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Cyanoacetamide
A12482.0E
A12482.22
A12482.36
A12482.0EEA
392
EUR
A12482.0E
A12482.22
A12482.36
Cyanacetamid ≥99%
Cyanacetamid
Purity: 99%
CAS No.: 107-91-5
Molecular Formula: NCCH2CONH2
Formula Weight: 84.08
Flash Point: 215°(419°F)
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 878221
Merck Reference: 14,2688
MDL No.: MFCD00008024
Formel:
C₃H₄N₂O Molecular Weight: 84.08 g/mol Schmelzpunkt: 118…122 °C Flammpunkt: 215 °C (419 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008024 CAS-Nummer: 107-91-5 EINECS: 203-531-8 |