3-Sulfolen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-sulpholene, Butadiene sulphone
A13887.0B
A13887.0I
A13887.22
A13887.36
A13887.0BEA
113
EUR
A13887.0B
A13887.0I
A13887.22
A13887.36
3-Sulfolen ≥98%
3-Sulfolen
Purity: 98%
CAS No.: 77-79-2
Molecular Formula: C4H6O2S
Formula Weight: 118.15
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 63-67°
Beilstein Reference: 107004
Merck Reference: 14,8956
MDL No.: MFCD00005481
Formel:
C₄H₆O₂S Molecular Weight: 118,16 g/mol Schmelzpunkt: 63…67 °C Dichte: 1,314 Flammpunkt: 112 °C (233 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005481 CAS-Nummer: 77-79-2 EINECS: 201-059-7 Merck Index: 14,8956 |