Ethylpicolinat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-picolinate
A13973.14 A13973.18 A13973.22 A13973.30
A13973.14EA 62.1 EUR
A13973.14 A13973.18 A13973.22 A13973.30
Ethylpicolinat ≥99%
Ethylpicolinat
Purity: 99% CAS No.: 2524-52-9 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5105 Odour: Characteristic Melting Point: 1-3° Boiling Point: 239-241° Beilstein Reference: 122485 MDL No.: MFCD00006292
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 239…241 °C
Schmelzpunkt: 1…3 °C
Dichte: 1,120
Flammpunkt: 107 °C (224 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006292
CAS-Nummer: 2524-52-9
EINECS: 219-758-0