Ethoxymethylenmalononitril 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A14412.14
A14412.22
A14412.36
A14412.14EA
38.1
EUR
A14412.14
A14412.22
A14412.36
Ethoxymethylenmalononitril 97
Ethoxymethylenmalononitril
Purity: 97+%
CAS No.: 123-06-8
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Flash Point: 155°(311°F)
Melting Point: 62-68°
Boiling Point: 160°/12mm
Beilstein Reference: 1634241
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001854
Formel:
C₆H₆N₂O Molecular Weight: 122.13 g/mol Siedepunkt: 160 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 62…68 °C Flammpunkt: 155 °C (311 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001854 CAS-Nummer: 123-06-8 EINECS: 204-597-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |