Isatosäureanhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
A14603.0E A14603.22 A14603.36
A14603.0EEA 277 EUR
A14603.0E A14603.22 A14603.36
Isatosäureanhydrid ≥97%
Isatosäureanhydrid
Purity: 97% CAS No.: 118-48-9 Molecular Formula: C8H5NO3 Formula Weight: 163.13 Flash Point: 308°(586°F) Melting Point: ca 237° dec. Beilstein Reference: 136786 MDL No.: MFCD00006700
Formel: C₈H₅NO₃
Schmelzpunkt: ∼ 237 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,520
Flammpunkt: 308 °C (586 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006700
CAS-Nummer: 118-48-9
EINECS: 204-255-0