Methylendiphosphonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Medronic acid
A14803.03 A14803.06 A14803.14
A14803.03EA 70.5 EUR
A14803.03 A14803.06 A14803.14
Methylendiphosphonsäure ≥99%
Methylenediphosphonic acid
Purity: 99+% CAS No.: 1984-15-2 Molecular Formula: CH6O6P2 Formula Weight: 176.00 Odour: Odourless Melting Point: 202-204° Beilstein Reference: 1708494 Merck Reference: 14,5792 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002139
Formel: CH₆O₆P₂
Molecular Weight: 176 g/mol
Schmelzpunkt: 202…204 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002139
CAS-Nummer: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 14,5792