3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14841.03
A14841.09
A14841.14
A14841.03EA
24
EUR
A14841.03
A14841.09
A14841.14
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol ≥98%
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 1128-54-7
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ Molecular Weight: 158.2 g/mol Schmelzpunkt: 35…38 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003123 CAS-Nummer: 1128-54-7 EINECS: 214-438-7 |