Diphenyliodoniumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A15149.09 A15149.18 A15149.30
A15149.09EA 89.9 EUR
A15149.09 A15149.18 A15149.30
Diphenyliodoniumchlorid ≥98%
Diphenyliodonium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 1483-72-3 Molecular Formula: C12H10ClI Formula Weight: 316.57 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 3574977 Merck Reference: 14,7464 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011909
Formel: C₁₂H₁₀ClI
Molecular Weight: 316,57 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 230 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011909
CAS-Nummer: 1483-72-3
EINECS: 216-049-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7464