Aminoacetaldehyddimethylacetal 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2-Dimethoxyethanamine
A15498.14 A15498.22 A15498.36
A15498.14EA 42 EUR
A15498.14 A15498.22 A15498.36
Aminoacetaldehyddimethylacetal 99%
Aminoacetaldehyddimethylacetal
Purity: 99% CAS No.: 22483-09-6 Molecular Formula: H2NCH2CH(OCH3)2 Formula Weight: 105.14 Flash Point: 41°(106°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 135-138° Beilstein Reference: 741868 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008135
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molecular Weight: 105,14 g/mol
Siedepunkt: 135…138 °C
Dichte: 0,973
Flammpunkt: 41 °C (106 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008135
CAS-Nummer: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
ADR: 3,III