Bleitetraacetat 96% Dry weight Stabilised
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäure Blei(IV)salz, Blei(IV)acetat
Stabilisierung:
5-10% Eisessig
A15551.0B
A15551.18
A15551.22
A15551.30
A15551.0BEA
272
EUR
A15551.0B
A15551.18
A15551.22
A15551.30
Bleitetraacetat 96% Dry weight Stabilised
Bleitetraacetat
Purity: 96%
CAS No.: 546-67-8
Molecular Formula: C8H12O8Pb
Formula Weight: 443.37
Melting Point: 175°
Beilstein Reference: 3595640
Merck Reference: 14,5423
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00008693
Formel:
(H₃CCOO)₄Pb Molecular Weight: 443.38 g/mol Schmelzpunkt: 175 °C Dichte: 2.28 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008693 CAS-Nummer: 546-67-8 EINECS: 208-908-0 UN: 1616 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,5423 |