D(-)-α-Phenylglycin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
D-(-)-2-Phenylglycine, H-D-Phg-OH, (R)-(-)-α-Aminophenylacetic acid
A15669.14
A15669.22
A15669.36
A15669.14EA
26.8
EUR
A15669.14
A15669.22
A15669.36
D(-)-α-Phenylglycin ≥99%
D(-)-α-Phenylglycin
Purity: 99%
CAS No.: 875-74-1
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 277° dec.
Beilstein Reference: 2208676
Merck Reference: 14,7291
Optical Rotation: -154° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00008061
Formel:
C₈H₉NO₂ Schmelzpunkt: 277 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008061 CAS-Nummer: 875-74-1 EINECS: 212-876-3 Merck Index: 14,7291 |