Benzylchlorformiat 95% stabilisiert
Lieferant: ABCR
|
Gefahr
|
Synonyme:
CBZ-Cl (Z-Cl)
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Natriumcarbonat
AV15682.0050
A15682.30
A15682.18
A15682.0B
ABCRAV15682.0050EA
0
EUR
ABCRAV15682.0050
A15682.30
A15682.18
A15682.0B
Benzylchlorformiat 95% stabilisiert
Benzylchlorformiat
Stabilized with ca 0.1% sodium carbonate
Purity: 95%
CAS No.: 501-53-1
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Acrid
Melting Point: -20°
Boiling Point: 178-180°
Merck Reference: 14,1801
UN No.: 1739
MDL No.: MFCD00000640
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170,6 g/mol Siedepunkt: 178…180 °C Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 1,195 Flammpunkt: 125 °C (257 °F) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00000640 CAS-Nummer: 501-53-1 EINECS: 207-925-0 UN: 1739 ADR: 8,I Merck Index: 14,1801 |