Acetamidin Hydrochlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A16091.36 A16091.14 A16091.22
A16091.36EA 147 EUR
A16091.36 A16091.14 A16091.22
Acetamidin Hydrochlorid ≥97%
Acetamidin Hydrochlorid
Purity: 97% CAS No.: 124-42-5 Molecular Formula: C2H6N2.HCl Formula Weight: 94.54 Melting Point: 168-175° Beilstein Reference: 3591762 Merck Reference: 14,44 MDL No.: MFCD00013016
Formel: C₂H₇ClN₂
Schmelzpunkt: 168…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013016
CAS-Nummer: 124-42-5
EINECS: 204-700-9
Merck Index: 14,44