1,1'-Ferrocendicarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16691.03 A16691.06 A16691.14
A16691.03EA 81.5 EUR
A16691.03 A16691.06 A16691.14
1,1'-Ferrocendicarbonsäure ≥98%
1,1'-Ferrocendicarbonsäure
Purity: 98% CAS No.: 1293-87-4 Molecular Formula: C12H10FeO4 Formula Weight: 274.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00001423
Formel: C₁₂H₁₀FeO₄
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001423
CAS-Nummer: 1293-87-4
EINECS: 215-068-9