1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,4-Cyclohexanedimethanol
A16769.36 A16769.22
A16769.36EA 68.3 EUR
A16769.36 A16769.22
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥99%
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 99% CAS No.: 105-08-8 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 161°(322°F) Melting Point: ca 30° Boiling Point: 282-284° Beilstein Reference: 1902271 MDL No.: MFCD00001512
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 282…284 °C
Schmelzpunkt: ∼ 30 °C
Dichte: 1,04
Flammpunkt: 161 °C (322 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001512
CAS-Nummer: 105-08-8
EINECS: 203-268-9