N-Methylpropylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Methyl-1-propylamine
A16903.03 A16903.06 A16903.14
A16903.03EA 27.4 EUR
A16903.03 A16903.06 A16903.14
N-Methylpropylamin 97%
N-Methylpropylamin
Purity: 97% CAS No.: 627-35-0 Molecular Formula: CH3NHCH2CH2CH3 Formula Weight: 73.14 Flash Point: -1.1°(30°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 62-64° UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00009361
Formel: C₄H₁₁N
Molecular Weight: 73,14 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C
Dichte: 0,713
Flammpunkt: –1,1 °C (30 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009361
CAS-Nummer: 627-35-0
ADR: 3,II