Tetraethylenglycolmonomethylether ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: mPEG4-OH
A17021.14 A17021.06 A17021.22
A17021.14EA 215 EUR
A17021.14 A17021.06 A17021.22
Tetraethylenglycolmonomethylether ≥98%
Tetraethylenglycolmonomethylether
Purity: 98% CAS No.: 23783-42-8 Molecular Formula: H(OCH2CH2)4OCH3 Formula Weight: 208.25 Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 158-160°/5mm MDL No.: MFCD00041756
Formel: C₉H₂₀O₅
Molecular Weight: 208.25 g/mol
Siedepunkt: 158…160 °C (5 mmHg)
Dichte: 1.07
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041756
CAS-Nummer: 23783-42-8
EINECS: 245-883-5