(±)-Ethylmandelat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
A17412.14 A17412.22
A17412.14EA 39.9 EUR
A17412.14 A17412.22
(±)-Ethylmandelat ≥97%
(±)-Ethylmandelat
Purity: 97% CAS No.: 774-40-3 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 253-255° MDL No.: MFCD00004494
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Siedepunkt: 253…255 °C
Dichte: 1,115
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004494
CAS-Nummer: 774-40-3
EINECS: 212-263-0