2-Hydroxypropylmethacrylat (Isomerengemisch) ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Propylene Glycol Monomethacrylate, HPMA, Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester, Methacrylic acid hydroxypropyl ester
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) ∼ 0,02%
A17951.AK A17951.0J A17951.AU
A17951.AKEA 34.3 EUR
A17951.AK A17951.0J A17951.AU
2-Hydroxypropylmethacrylat (Isomerengemisch) ≥98% stabilisiert
2-Hydroxypropylmethacrylat (Isomerengemisch, Methacrylsäure, Monoester mit 1,2-Propandiol)
Stabilized with ca 0.02% 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 27813-02-1 Molecular Formula: CH2=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH3 Formula Weight: 144.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 97°(207°F) Refractive Index: 1.4480 Melting Point: 70°/1mm Boiling Point: 205-209° MDL No.: MFCD00004536
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Siedepunkt: 205…209 °C
Schmelzpunkt: 70 °C/1mm
Dichte: 1,029
Flammpunkt: 97 °C (207 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004536
CAS-Nummer: 27813-02-1
EINECS: 248-666-3