4-Hydrazinobenzoesäure Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20326.09
B20326.18
B20326.09EA
44.6
EUR
B20326.09
B20326.18
4-Hydrazinobenzoesäure Hydrochlorid ≥98%
4-Hydrazinobenzoesäure Hydrochlorid
Purity: 98%
CAS No.: 24589-77-3
Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl
Formula Weight: 188.61
Melting Point: 252-254° dec.
MDL No.: MFCD00039073
Formel:
C₇H₉ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039073 CAS-Nummer: 24589-77-3 EINECS: 246-330-0 |