4-Acetamidobenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N-(4-Formylphenyl)acetamide, 4'-Formylacetanilide
B20430.06 B20430.14 B20430.22
B20430.06EA 43.6 EUR
B20430.06 B20430.14 B20430.22
4-Acetamidobenzaldehyd ≥98%
4-Acetamidobenzaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 122-85-0 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 154-157° MDL No.: MFCD00003380
Formel: C₉H₉NO₂
Molecular Weight: 163.18 g/mol
Schmelzpunkt: 154…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003380
CAS-Nummer: 122-85-0
EINECS: 204-579-2