1-Phenyl-3-(trifluormethyl)-2-pyrazolin-5-on ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one
B20478.03
B20478.06
B20478.14
B20478.03EA
28.6
EUR
B20478.03
B20478.06
B20478.14
1-Phenyl-3-(trifluormethyl)-2-pyrazolin-5-on ≥98%
1-Phenyl-3-(trifluormethyl)-2-pyrazolin-5-on
Purity: 98%
CAS No.: 321-07-3
Molecular Formula: C10H7F3N2O
Formula Weight: 228.18
Melting Point: 191-195°
Beilstein Reference: 655085
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂O Molecular Weight: 228,17 g/mol Schmelzpunkt: 191…195 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051655 CAS-Nummer: 321-07-3 |