Methyl-5-bromnicotinat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20908.06
B20908.14
B20908.06EA
54.1
EUR
B20908.06
B20908.14
Methyl-5-bromnicotinat ≥97%
Methyl-5-bromnicotinat
Purity: 97%
CAS No.: 29681-44-5
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 96-98°
MDL No.: MFCD00173668
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Schmelzpunkt: 96…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173668 CAS-Nummer: 29681-44-5 |