Ethylphosphonsäure ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

B22559.03 B22559.06 B22559.14 AB133491.0025
B22559.03EA 37.6 EUR
B22559.03 B22559.06 B22559.14 ABCRAB133491.0025
Ethylphosphonsäure ≥98%
Ethylphosphonic acid

Purity: 98+% CAS No.: 6779-09-5 Molecular Formula: C2H7O3P Formula Weight: 110.06 Melting Point: 58-62° Beilstein Reference: 1743032 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002141

Formel: C₂H₇O₃P
Molecular Weight: 110,05 g/mol
Schmelzpunkt: 58…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002141
CAS-Nummer: 6779-09-5
EINECS: 229-839-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR